Läs mer
Lidokainhydroklorid, MP Biomedicals
Produktkod. 11476321 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11476321 250 g 250g
11446321 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11476321 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219391783
Kemiska identifierare
CAS 6108-05-0
Molekylformel C14H25ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 288.82
MDL-nummer MFCD00150329
InChI-nyckel YECIFGHRMFEPJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym lidocaine hydrochloride monohydrate, 2-diethylamino-n-2,6-dimethylphenyl acetamide hydrochloride hydrate, dolicaine, linocaine hydrochloride, lidocaine hydrochloride hydrate, xylocaine hydrochloride monohydrate, lignocaine hydrochloride monohydrate, 2-diethylamino-n-2,6-dimethylphenyl acetamide hydrochloride monohydrate, zingo tm, lidocaine hcl hydrate
PubChem CID 16219577
ChEBI CHEBI:60791
LEDER O.[Cl-].CC[NH+](CC)CC(=O)NC1=C(C)C=CC=C1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lidocaine Hydrochloride
Kvantitet 250 g
IUPAC-namn {[(2,6-dimetylfenyl)karbamoyl]metyl}dietylazaniumhydratklorid
Formel vikt 270.8
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lidocaine Hydrochloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).