Specifikationer
| CAS | 6108-05-0 |
| Molekylformel | C14H25ClN2O2 |
| MDL-nummer | MFCD00150329 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | lidocaine hydrochloride monohydrate, 2-diethylamino-n-2,6-dimethylphenyl acetamide hydrochloride hydrate, dolicaine, linocaine hydrochloride, lidocaine hydrochloride hydrate, xylocaine hydrochloride monohydrate, lignocaine hydrochloride monohydrate, 2-diethylamino-n-2,6-dimethylphenyl acetamide hydrochloride monohydrate, zingo tm, lidocaine hcl hydrate |
| InChI-nyckel | YECIFGHRMFEPJK-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | O.[Cl-].CC[NH+](CC)CC(=O)NC1=C(C)C=CC=C1C |
| IUPAC-namn | {[(2,6-dimetylfenyl)karbamoyl]metyl}dietylazaniumhydratklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 288.82 |
| PubChem CID | 16219577 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Lidocaine Hydrochloride
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- H301-Giftigt vid förtäring.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).