Läs mer
Lidokainhydroklorid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11466321 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11466321 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11466321 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219391780
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lidocaine hydrochloride
CAS 6108-05-0
Färg Vitt
Molekylformel C14H25ClN2O2
MDL-nummer MFCD00150329
Kvantitet 100 g
Synonym lidocaine hydrochloride monohydrate, 2-diethylamino-n-2,6-dimethylphenyl acetamide hydrochloride hydrate, dolicaine, linocaine hydrochloride, lidocaine hydrochloride hydrate, xylocaine hydrochloride monohydrate, lignocaine hydrochloride monohydrate, 2-diethylamino-n-2,6-dimethylphenyl acetamide hydrochloride monohydrate, zingo tm, lidocaine hcl hydrate
InChI-nyckel YECIFGHRMFEPJK-UHFFFAOYSA-N
LEDER O.[Cl-].CC[NH+](CC)CC(=O)NC1=C(C)C=CC=C1C
IUPAC-namn 2-(dietylamino)-N-(2,6-dimetylfenyl)acetamid;hydrat;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 288.82
PubChem CID 16219577
ChEBI CHEBI:60791
Formel vikt 270.8
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lidocaine Hydrochloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).