Läs mer
Lidokain, Lipomed
Produktkod. 30457689
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30457689 50 mg
1 options
Produktkod. 30457689 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMLID636FB50
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Lidokain
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lidocaine
CAS 137-58-6
Analyt- eller komponentnamn Lidocaine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H22 N2 O
Synonym Lidocaine, Acetamide, 2-(diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)- (9 CI), 2',6'-Acetoxylidide, 2-(diethylamino)- (8 CI), 2-(Diethylamino)-2',6'-acetoxylidide, 2-(Diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, Anbesol, Anestacon, Cuivasil, Dalcaine, Duncaine, ELA-Max, Esracaine, Isicaina, Isicaine, Jetocaine, LMX, Leostesin, Lida-Mantle, Lidocadren, Lidoderm, Lignocaine, Maricaine, Medicaine, NSC 40030, Penles, Remicaine, Rucaina, Solarcaine, Solcain, Xilina, Xycaine, Xylestesin, Xyline, Xylocain, Xylocaine, Xylocitin, alpha-Diethylamino-2,6-acetoxylidide
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
IUPAC-namn 2-(dietylamino)-N-(2,6-dimetylfenyl)acetamid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 234.34
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 234,1732 g/mol