Läs mer
Lidokain, Mikromol™
Produktkod. 17983086
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17983086 250 mg
1 options
Produktkod. 17983086 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0102.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Lidokain
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lidocaine
CAS 137-58-6
Analyt- eller komponentnamn Lidocaine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H22 N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Lidocaine, Acetamide, 2-(diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)- (9CI), 2',6'-Acetoxylidide, 2-(diethylamino)- (8CI), 2-(Diethylamino)-2',6'-acetoxylidide, 2-(Diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, Anbesol, Anestacon, Cuivasil, Dalcaine, Duncaine, ELA-Max, Esracaine, Isicaina, Isicaine, Jetocaine, LMX, Leostesin, Lida-Mantle, Lidocadren, Lidoderm, Lignocaine, Maricaine, Medicaine, NSC 40030, Penles, Remicaine, Rucaina, Solarcaine, Solcain, Xilina, Xycaine, Xylestesin, Xyline, Xylocain, Xylocaine, Xylocitin, alpha-Diethylamino-2,6-acetoxylidide
InChI formel InChI=1S/C14H22N2O/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17)
LEDER CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
IUPAC-namn 2-(dietylamino)-N-(2,6-dimetylfenyl)acetamid
Molekylvikt (g/mol) 234.34
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 234,1732 g/mol