Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lidocaine |
| CAS | 137-58-6 |
| Kvantitet | 25 g |
| Molekylformel | C14H22N2O |
| Synonym | lidocaine, lignocaine, xylocaine, lidoderm, 2-diethylamino-n-2,6-dimethylphenyl acetamide, anestacon, esracaine, duncaine, cappicaine, gravocain |
| InChI-nyckel | NNJVILVZKWQKPM-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CCN(CC)CC(=O)NC1=C(C=CC=C1C)C |
| IUPAC-namn | 2-(dietylamino)-N-(2,6-dimetylfenyl)acetamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 234.343 |
| PubChem CID | 3676 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Lidocaine
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P330-Skölj munnen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Lidocaine