Läs mer
Lidokain N-etylbromid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15423409
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15423409 100 mg 100mg
15433409 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15423409 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60678.MC
Request Bulk or Custom Format
Blockerare av spänningsaktiverade natriumkanaler
Blockerare av spänningsaktiverade natriumkanaler
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21306-56-9
Molekylformel C16H27BrN2O
Molekylvikt (g/mol) 343.309
MDL-nummer MFCD00083182
InChI-nyckel DLHMKHREUTXMCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym lidocaine n-ethyl bromide, qx 314 bromide, lidocaine n-ethyl bromide quaternary salt, n-2,6-dimethylphenylcarbamoylmethyl triethylammonium bromide, 2,6-dimethylphenyl carbamoyl methyl triethylazanium bromide, d0k6yk, qx-314 bromide, qx-314.br, n-ethyllidocaine bromide
PubChem CID 9884487
IUPAC-namn [2-(2,6-dimetylanilino)-2-oxoetyl]-trietylazanium;bromid
LEDER CC[N+](CC)(CC)CC(=O)NC1=C(C=CC=C1C)C.[Br-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lidocaine N-ethyl bromide
Färg Vitt
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 343.31
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Kristallin fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.