Learn More
Lidocaine N-oxide, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Lidocaine N-Oxide (2-(Diethyloxidoamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide) |
| CAS | 2903-45-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Lidocaine N-Oxide (2-(Diethyloxidoamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide) |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C14 H22 N2 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Lidocaine Hydrochloride Imp. B (EP), Lidocaine Imp. B (EP), 2-(Diethylazinoyl)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, Lidocaine N2-Oxide, Lidocaine N-Oxide, 2-(Diethyloxidoamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, Lidocaine Hydrochloride Impurity B, Lidocaine Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22N2O2/c1-5-16(18,6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17) |
| LEDER | CC[N+]([O-])(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C |
| IUPAC-namn | 2-(2,6-dimethylanilino)-N,N-diethyl-2-oxoethanamine oxide |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?