Läs mer
Lidokain, TRC
Produktkod. 17971655
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17971655 1 g
17923465 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17971655 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL3978051G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 137-58-6
Molekylformel C14 H22 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 234.34
Synonym Lidocaine, Acetamide, 2-(diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)-, 2',6'-Acetoxylidide, 2-(diethylamino)- (8CI), α-Diethylamino-2,6-acetoxylidide, 2-(Diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, 2-(Diethylamino)-2',6'-acetoxylidide, Anestacon, Aritmal, Cuivasil, Dalcaine, Duncaine, ELA-Max, Esracaine, Isicaina, Isicaine, Jetocaine, LMX, Leostesin, Lida-Mantle, LidoPosterine, Lidocadren, Lidocain, Lidoderm, Lignocaine, Linisol, Maricaine, Medicaine, NSC 40030, Penles, Remicaine, Rucaina, Solarcaine, Solcain, Trachisan, Versatis, Xilina, Xybrex, Xycaine, Xylestesin, Xyline, Xylocain, Xylocaine, Xylocitin, Xylovet
IUPAC-namn 2-(dietylamino)-N-(2,6-dimetylfenyl)acetamid
LEDER CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lidocaine
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C14H22N2O/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17)
Formel vikt 234.1732
Procent renhet >95%