missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Lidoflazine, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lidoflazine |
| CAS | 3416-26-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Lidoflazine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C30 H35 F2 N3 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1-Piperazineacetamide, 4-[4,4-bis(4-fluorophenyl)butyl]-N-(2,6-dimethylphenyl)-, 1-Piperazineaceto-2',6'-xylidide, 4-[4,4-bis(p-fluorophenyl)butyl]- (7CI,8CI), 1-[4,4-Bis(4-fluorophenyl)butyl]-4-(2,6-dimethylphenylcarbamoylmethyl)piperazine, 1-[4,4-Bis(fluorophenyl)butyl]-4-(2,6-dimethylanilinocarbonylmethyl)piperazine, 1-[4,4-Di(4-fluorophenyl)butyl]-4-[(2,6-dimethylanilinocarbonyl)methyl]piperazine, 4-[4,4-Bis(p-fluorophenyl)butyl]-1-piperazineaceto-2',6'-xylidide, Angex, Clinium, Corflazine, Klinium, Lidoflazin, Lidoflazine, Lidoflazinum, McN-JR 7094, McN-JR 7904, Ordiflazine, R 7904 |
| InChI formel | InChI=1S/C30H35F2N3O/c1-22-5-3-6-23(2)30(22)33-29(36)21-35-19-17-34(18-20-35)16-4-7-28(24-8-12-26(31)13-9-24)25-10-14-27(32)15-11-25/h3,5-6,8-15,28H,4,7,16-21H2,1-2H3,(H,33,36) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cc1cccc(C)c1NC(=O)CN2CCN(CCCC(c3ccc(F)cc3)c4ccc(F)cc4)CC2 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?