Läs mer
BOLA Lock
Produktkod. 10737342
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
60 mm
66 mm
82 mm
125 mm
166 mm
185 mm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre
10737342 185 mm
10296971 60 mm
10104451 66 mm
10290092 82 mm
10076841 125 mm
10504022 166 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10737342 Leverantör BOLA Leverantörsnummer H92715
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2551.50 SEK
    2242.51 SEK / Paket med 1
    Save 308.99 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 18-11-2026
Lock PTFE, tätt stängda
Lock med centrerad axel.
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 185 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Certifikat och efterlevnad FDA