Läs mer
BOLA Lids
Produktkod. p-200109991
Diameter (metrisk) Yttre:
60 mm
66 mm
82 mm
125 mm
166 mm
185 mm
Produktkod. 10296971
Brand: BOLA H92707
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lids PTFE, tight-closing
Lid with centering shoulder.
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 60 mm
Autoklaveringsbar Autoclavable
Disponibel Reusable
Certifikat och efterlevnad FDA