Läs mer
Fisherbrand™ Lock till exsickator med nz 24/29
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
153 mm
215 mm
270 mm
320 mm
380 mm
Höjd (metrisk):
64 mm
89 mm
97 mm
111 mm
136 mm
Beskrivning:
Typ: 100 mm
Typ: 150 mm
Typ: 200 mm
Typ: 250 mm
Typ: 300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 153 mm |
| Produkttyp | Lock |
| Beskrivning | Typ: 100 mm |
| För användning med (utrustning) | Torkskåp |
| Höjd (metrisk) | 64 mm |