Läs mer
Fisherbrand™ Lock till exsickator med nz 24/29
Produktkod. 15524635 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
153 mm
215 mm
270 mm
320 mm
380 mm
Höjd (metrisk):
64 mm
89 mm
97 mm
111 mm
136 mm
Beskrivning:
Typ: 100 mm
Typ: 150 mm
Typ: 200 mm
Typ: 250 mm
Typ: 300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Höjd (metrisk) Beskrivning Förpackningsstorlek
15524635 270 mm 97 mm Typ: 200 mm Varje
15574635 320 mm 111 mm Typ: 250 mm Varje
15574625 215 mm 89 mm Typ: 150 mm Varje
15524645 380 mm 136 mm Typ: 300 mm Varje
15524625 153 mm 64 mm Typ: 100 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15524635
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med exsickatorer med nz 24/29
  • För användning med exsickatorer med nz 24/29
Certifikat
ISO 13 130, DIN 12 491
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 270 mm
Beskrivning Typ: 200 mm
För användning med (utrustning) Torkskåp
Höjd (metrisk) 97 mm
Produkttyp Torklocket