Läs mer
Haldenwanger™ Lock till porslinsdeglar
Beskrivning
- Finns i en mängd olika storlekar
- För användning med porslinsdeglar
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Material | Porslin |
| För användning med (applikation) | 13 ml deglar |
| Diameter (metrisk) Yttre | 43mm |
| Produkttyp | Degellock |