Läs mer
Haldenwanger™ Lock till porslinsdeglar
För användning med (applikation):
13 ml deglar
20mL crucibles
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Finns i en mängd olika storlekar
- För användning med porslinsdeglar
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Material | Porslin |
| För användning med (applikation) | 20mL crucibles |
| Diameter (metrisk) Yttre | 46mm |
| Produkttyp | Degellock |