Läs mer
Haldenwanger™ Lock till porslinsdeglar
För användning med (applikation):
13 ml deglar
20 ml deglar
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Descripción
- Finns i en mängd olika storlekar
- För användning med porslinsdeglar
Especificaciones
Especificaciones
| Färg | Vitt |
| Material | Porslin |
| För användning med (applikation) | 13 ml deglar |
| Diameter (metrisk) Yttre | 43mm |
| Produkttyp | Degellock |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido