Läs mer
Labconco™ Lock till FreeZone™ Frystorkar
Produktkod. 15744188 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Material:
Akryl
Rostfritt stål
För användning med (utrustning):
FreeZone 2,5L frystorkar
FreeZone™ 6L, 12L och 18L Konsolfrystorkare
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material För användning med (utrustning)
15744188 Rostfritt stål FreeZone 2,5L frystorkar
16328816 Akryl FreeZone™ 6L, 12L och 18L Konsolfrystorkare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15744188 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7207500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4099.71 SEK
    3249.86 SEK / Paket med 1
    Save 849.85 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ersättningslock till FreeZone™ Frystorkens uppsamlarkammare.
Rostfritt stål, 14 tum.
  • Locket i rostfritt stål har en diameter på 14,0 tum med ett hål på 3 tum i diameter
  • Valfritt uppsamlarlock för FreeZone™ 4,5L, 6L, 8L, 12L och 18L frystorkar
  • För användning med lösningsmedel som angriper arkylsyra, som acetonitril
  • Inkluderar neoprenpackning
Specifikationer
Typ Kammarlock
Material Rostfritt stål
För användning med (utrustning) FreeZone 2,5L frystorkar
Inkluderar Neopren packning
Diameter (engelska) 10,12 tum.
Höjd (engelska) 1,25 tum.
Höjd (metrisk) 3.18 cm
Längd (engelska) 10,38 tum.
Längd (metrisk) 26.37 cm
Fraktvikt (engelska) 5 lb.
Vikt (engelska) 3 lb.