Läs mer
Labconco™ Lock till FreeZone™ Frystorkar
Produktkod. 16328816 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Material:
Akryl
Rostfritt stål
För användning med (utrustning):
FreeZone 2,5L frystorkar
FreeZone™ 6L, 12L och 18L Konsolfrystorkare
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material För användning med (utrustning)
16328816 Akryl FreeZone™ 6L, 12L och 18L Konsolfrystorkare
15744188 Rostfritt stål FreeZone 2,5L frystorkar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16328816 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7208200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2455.34 SEK
    2351.37 SEK / Paket med 1
    Save 103.97 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
Ersättningslock till FreeZone™ Frystorkens uppsamlarkammare.
Rostfritt stål, 14 tum.
  • Locket i rostfritt stål har en diameter på 14,0 tum med ett hål på 3 tum i diameter
  • Valfritt uppsamlarlock för FreeZone™ 4,5L, 6L, 8L, 12L och 18L frystorkar
  • För användning med lösningsmedel som angriper arkylsyra, som acetonitril
  • Inkluderar neoprenpackning
Specifikationer
Typ Kammarlock
Material Akryl
För användning med (utrustning) FreeZone™ 6L, 12L och 18L Konsolfrystorkare
Inkluderar Neopren packning
Diameter (engelska) 14,0 tum.
Höjd (engelska) 1,25 tum.
Höjd (metrisk) 3.18 cm
Längd (engelska) 14,25 tum.
Längd (metrisk) 36.2 cm
Fraktvikt (engelska) 5 lb.
Vikt (engelska) 2.5 lb.