Läs mer
Labconco™ Lock till FreeZone™ Frystorkar
Produktkod. p-7078580 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Material:
Akryl
Rostfritt stål
För användning med (utrustning):
FreeZone™ 2,5 L frystorkar
FreeZone™ 6L, 12L och 18L Konsolfrystorkare
Produktkod. 15744188
Brand: Labconco™ 7207500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ersättningslock till FreeZone™ Frystorkens uppsamlarkammare.
Rostfritt stål, 14 tum.
  • Locket i rostfritt stål har en diameter på 14,0 tum med ett hål på 3 tum i diameter
  • Valfritt uppsamlarlock för FreeZone™ 4,5L, 6L, 8L, 12L och 18L frystorkar
  • För användning med lösningsmedel som angriper arkylsyra, som acetonitril
  • Inkluderar neoprenpackning
Specifikationer
Typ Kammarlock
Material Rostfritt stål
För användning med (utrustning) FreeZone™ 2,5 L frystorkar
Inkluderar Neopren packning
Diameter (engelska) 10,12 tum.
Höjd (engelska) 1,25 tum.
Höjd (metrisk) 3.18 cm
Längd (engelska) 10,38 tum.
Längd (metrisk) 26.37 cm
Fraktvikt (engelska) 5 lb.
Vikt (engelska) 3 lb.