Läs mer
Haldenwanger™ Lock till porslinsdeglar
Produktkod. 12306497
Diameter (metrisk) Yttre:
28 mm
32 mm
35 mm
52 mm
60 mm
68 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Produktkod. 12306497
Brand: Haldenwanger™ L 79D/4
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Add to basket
Använd dessa lock med porslinsdeglar. Haldenwanger™ Lock för porslinsdeglar är tillverkade av optimerat laboratorieporslin.
  • Finns i en mängd olika storlekar
  • För användning med Haldenwanger porslinsdeglar
  • Överensstämmer med DIN VDE 0335, typ C 100
Specifications
Material Porslin
Diameter (metrisk) Yttre 60 mm
Produkttyp Degellock