Läs mer
Haldenwanger™ Lock till porslinsdeglar
Beskrivning
- Finns i en mängd olika storlekar
- För användning med Haldenwanger porslinsdeglar
- Överensstämmer med DIN VDE 0335, typ C 100
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Porslin |
| Diameter (metrisk) Yttre | 52 mm |
| Produkttyp | Degellock |