Läs mer
Haldenwanger™ Lock till porslinsdeglar
Produktkod. 12376487
Diameter (metrisk) Yttre:
28 mm
32 mm
35 mm
52 mm
60 mm
68 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Produktkod. 12376487
Brand: Haldenwanger™ 79D/8
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd dessa lock med porslinsdeglar. Haldenwanger™ Lock för porslinsdeglar är tillverkade av optimerat laboratorieporslin.
  • Available in a variety of sizes
  • For use with Haldenwanger porcelain crucibles
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifikationer
Material Porcelain
Diameter (metrisk) Yttre 32 mm
Produkttyp Crucible Lid