Läs mer
Lenz Laborglasintrumente™ Liebig kondensor med GL-gängor
Produktkod. 10502503
Change view
Standard konisk led nr:
NS 29/32
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Standard konisk led nr Förpackningsstorlek
10502503 NS 29/32 Varje
1 options
Produktkod. 10502503 Leverantör Lenz Laborglasintrumente™ Leverantörsnummer 05210314
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    712.00 SEK
    535.85 SEK / Paket med 1
    Save 176.15 SEK
    24% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
Liebig kondensor för kondensering av ångor
  • Liebig kondensorer enl. till DIN 12576 och utöver DIN
  • Med NS-hylsa och NS-kon
  • Vattenanslutning: GL 14 trådar (med två gängade plastoliver)
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN 12576
Beskrivning Kylyta - 130 cm²
Längd (metrisk) jacka 250 mm
Kvantitet 1
Standard konisk led nr NS 29/32
Material DURAN™ Slang