Läs mer
BOLA Liebig-kondensatorer transparenta
Produktkod. 10247401
Change view
Längd (metrisk) jacka:
450 mm
600 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) jacka
10247401 600 mm
10247351 450 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10247401 Leverantör BOLA Leverantörsnummer B29106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6228.65 SEK
    4987.76 SEK / Paket med 1
    Save 1240.89 SEK
    19% Av
Beräknad leverans: 15-12-2026
Liebig-kondensatorer Transparent PTFE, med SAFE LAB-system
  • Tunnväggigt kylrör gjort av genomskinlig och gastät PFA
  • kylmantel gjord av borosilikatglas med slangkopplingar
  • tillverkade av PP och muttrar för anslutning av kylvatten
  • jordfog och hylsstorlek 29 tillverkad av PTFE.
  • Destillatet exponeras endast för PFA/PTFE. Integrerad specialmutter (Safe-Lab) för enkel låsning och upplåsning av jordfogen.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA
Längd (metrisk) jacka 600 mm