Läs mer
BOLA Liebig-kondensorvakuum
Produktkod. 10144581
Change view
Längd (metrisk) jacka:
300 mm
450 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) jacka
10144581 300 mm
10053331 450 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10144581 Leverantör BOLA Leverantörsnummer B29502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6228.65 SEK
    4957.81 SEK / Paket med 1
    Save 1270.84 SEK
    20% Av
Beräknad leverans: 15-12-2026
Liebig Kondensatorer Vakuum-PTFE, med SAFE LAB-system
  • Ett kylrör i ett stycke med jordfogshylsa och konstorlek 29 tillverkad av PTFE, kylmantel av borosilikatglas med slangkopplingar av PP och muttrar för anslutning av kylvatten.
  • Destillatet exponeras endast för PFA/PTFE. Integrerad specialmutter (Safe-Lab) för enkel låsning och upplåsning av jordfogen.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA
Längd (metrisk) jacka 300 mm