Läs mer
BOLA Liebig-kondensatorer vertikal
Produktkod. 10217021
Change view
Längd (metrisk) jacka:
450 mm
Produktkod. Längd (metrisk) jacka
10217021 450 mm
1 options
Produktkod. 10217021 Leverantör BOLA Leverantörsnummer B30104
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7833.00 SEK
    6534.91 SEK / Paket med 1
    Save 1298.09 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 29-10-2026
Liebig Condensers Vertical PTFE, med SAFE LAB-system
  • Tunnväggigt kylrör gjort av genomskinlig och gastät PFA
  • Kylmantel gjord av borosilikatglas med slangkopplingar av PP och muttrar för anslutning av kylvatten
  • Jordledskonen och hylsstorlek 29 är gjorda av PTFE.
  • Destillatet exponeras endast för PFA och PTFE.
  • Lämplig för vertikal montering. Integrerad specialmutter (Safe-Lab) för enkel låsning och upplåsning av jordfogen.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA
Längd (metrisk) jacka 450 mm