Läs mer
Liebig cooler with cut, DURAN 25cm
Brand:  Karl Hecht 41982040
Liebig cooler with cut, DURAN 25cm
Produktkod. 10013951
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    773.85 SEK
    585.31 SEK / Varje
    Spara 188.54 SEK
    24% Off
Bara null kvar
Beräknad leverans: 02-02-2026