Beskrivning
- På grund av dess vidhäftning kan film användas ner till -80 °C
- DMSO-resistent och resistent mot vanliga lösningsmedel
- Kan tas bort utan att lämna några rester så att arbetet kan fortsätta obehindrat efter transport eller förvaring
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Silver |
| Beskrivning | Tätningsfilm, aluminium, avdragbar |
| Material | Aluminium |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Längd (metrisk) | 16,5 cm |
| Bredd (metrisk) | 9 cm |
| Genomstickningsbar | Nej |
| Temperaturområde (metriskt) | -80 °C till +120 °C |
| Lämplig för ändamålet | PCR-redo |