Läs mer
BRAND™ Life Science tätningsfilmer för PCR och förvaring
Produktkod. 17891242 Handla allt Brand Produkter
Change view
Material:
Aluminium
Polyester
Längd (metrisk):
16,5 cm
17,2 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Längd (metrisk)
17891242 Polyester 17,2 cm
17801252 Aluminium 16,5 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17891242 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 701376
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2288.66 SEK
    2191.65 SEK / Paket med 100
    Save 97.01 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 06-11-2026
Lägg i varukorgen
Avtagbara, avdragbara tätningsfilmer idealiska för PCR, ELISA och provförvaring.
  • På grund av dess vidhäftning kan film användas ner till -80 °C
  • DMSO-resistent och resistent mot vanliga lösningsmedel
  • Kan tas bort utan att lämna några rester så att arbetet kan fortsätta obehindrat efter transport eller förvaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Beskrivning Tätningsfilm, PET , avdragbar
Material Polyester
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Antal Wells 96
Längd (metrisk) 17,2 cm
Bredd (metrisk) 9 cm
Genomstickningsbar Nej
Temperaturområde (metriskt) -80 °C till +120 °C
Well Shape Rund
Lämplig för ändamålet PCR-redo