Beskrivning
Förpackade gravitationsflödeskolonner ger bekvämlighet, sparar tid och ökar tillförlitligheten för dina resultat.
- Rening av antikroppar på 30 minuter gör att du snabbt kan erhålla och lagra ditt målprotein för att undvika de inneboende farorna med proteininstabilitet och nedbrytning i samband med långsamma och långa reningskörningar
- Hög renhet och återhämtning med renhet> 95 % i ett steg och återhämtning vanligtvis 70 % till 80 %
- Hög bindningskapacitet som protein G GraviTrap cirka 20 mg humant IgG/kolonn
- Komplett förpackningsstorlek: 10 kolumner
- Användning: Manuell rening av monoklonala och polyklonala antikroppar
- Inkluderar: 1 förpackning med 10 stx 1 ml kolonner
- Bindningskapacitet: Ca. 20 mg humant IgG/kolonn
- Sängvolym: 1mL
- Material (kolumnhårdvara): polypropenhylsa, polyeten frits
Specifikationer
Specifikationer
| Sängvolym | 1 mL |
| Beskrivning | Protein G GraviTrap inkluderar tio kolonner med 1 ml harts för allmän rening av polyklonala och monoklonala antikroppar från de flesta arter. |
| Kit Innehåll | 10 Färdig att använda kolonn förpackad med 1mL Protein G Sepharose 4 snabbflöde, polypropenpipa, polyeten frits |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| Kvantitet | 10-pack |
| För användning med (applikation) | Snabb och effektiv manuell rening av monoklonala och polyklonala antikroppar |
| Typ | Gravity Flow Column |
| Kapacitet (metrisk) | 1 μL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- protein G gravitrap
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P235-Förvaras svalt.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol