Läs mer
Cytiva Life Sciences rProtein A GraviTrap™
Produktkod. 11618903 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
10-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11618903
Brand: Cytiva 28985254
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller tio färdiga kolonner färdigförpackade med 1 ml rProtein A Sepharose Snabbt Flöde
Förpackade gravitationsflödeskolonner ger bekvämlighet, sparar tid och ökar tillförlitligheten för dina resultat.
  • Rening av antikroppar på 30 min. gör att du snabbt kan erhålla och lagra ditt målprotein för att undvika de inneboende farorna med proteininstabilitet och nedbrytning i samband med långsamma och långa reningskörningar
  • Hög renhet och återhämtning med renhet> 95 % i ett steg och återhämtning vanligtvis 70 % till 80
  • Hög bindningskapacitet som rProtein A GraviTrap cirka 50 mg humant IgG/kolonn
  • Komplett förpackningsstorlek: 10 kolumner
  • Användning: Manuell rening av monoklonala och polyklonala antikroppar
  • Inkluderar: 1 förpackning med 10 stx 1 ml kolonner
  • Bindningskapacitet: Ca. 50 mg humant IgG/kolonn
  • Sängvolym: 1mL
  • Material (kolumnhårdvara): polypropenhylsa, polyeten frits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sängvolym 1 mL
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA per reaktion
Beskrivning rProtein A GraviTrap innehåller tio färdiga kolonner färdigförpackade med 1 mL rProtein A Sepharose Snabbt Flöde.
Kit Innehåll 10 Färdig att använda kolonn förpackad med 1mL rProtein A Sepharose snabbflöde, polypropenfat och polyeten frits
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Kvantitet 10-pack
För användning med (applikation) Tyngdkraftsflöde
Typ Gravity Flow Column
compliance-icons
Produktbeteckning
  • rProtein A GraviTrap
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol