Beskrivning
Förpackade gravitationsflödeskolonner ger bekvämlighet, sparar tid och ökar tillförlitligheten för dina resultat.
- Rening av antikroppar på 30 min. gör att du snabbt kan erhålla och lagra ditt målprotein för att undvika de inneboende farorna med proteininstabilitet och nedbrytning i samband med långsamma och långa reningskörningar
- Hög renhet och återhämtning med renhet> 95 % i ett steg och återhämtning vanligtvis 70 % till 80 %
- Hög bindningskapacitet såsom Protein A/Protein G GraviTrap cirka 35 mg humant IgG/kolonn
- Antikroppar fångas helt enkelt med hög specificitet på protein A- och protein G-ligander i gravitationsflödeskolonner
- Utbytet varierar från 20 till 50 mg renade antikroppar beroende på vilken ligand du använder
- Kolumner kan återanvändas upp till fem gånger
- Komplett förpackningsstorlek: 10 kolumner
- Användning: Manuell rening av monoklonala och polyklonala antikroppar
- Inkluderar: 1 förpackning med 10 stx 1 ml kolonner
- Bindningskapacitet: Ca. 35 mg humant IgG/kolonn
- Sängvolym: 1mL
- Material (kolumnhårdvara): polypropenhylsa, polyeten frits
Specifikationer
Specifikationer
| Sängvolym | 1 mL |
| Beskrivning | rProtein A Protein G GraviTrap innehåller tio kolonner med 1 mL 50 % rProtein A Sepharose Snabbflöde och 50 % protein G Sepharose 4 Fast Flow hartser. |
| Kit Innehåll | 10 användningsfärdig kolonn förpackad med 1mL av en blandning av 50 % rProtein A Sepharose snabbt flöde och 50 % protein G Sepharose 4 snabbflöde, polypropenhylsa och polyeten frits |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| Kvantitet | 10-pack |
| För användning med (applikation) | Tyngdkraftsflöde |
| Typ | Gravity Flow Column |
| Kapacitet (metrisk) | 1 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- rProtein A/Protein G GraviTrap
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.