Innehåller
Region of interest (ROI)-platta, Bakgrundsplatta, Dye-kalibreringsplattor och RNase P-instrumentverifieringsplatta
Satsen inkluderar region av intresse (ROI), bakgrunds- och färgämneskalibreringar samt RNase P-verifiering. Se användarhandboken för ditt instrument för fullständiga instruktioner om användning.
Se instrumentets användarhandbok för fullständiga instruktioner.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Region-of-Insert (ROI) |
| Kalibrerat färgämne | Proprietär mix |
| För användning med (utrustning) | ViiA™ 7 Dx System, QuantStudio™ Dx |
| Produkttyp | Kalibreringssats |
| För användning med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR) |
| Kvantitet | 1 x 96-brunnars platta |
| Kalibreringstyp | Spektralkalibrering |
För in vitro diagnostisk användning.