Läs mer
Applied Biosystems™ FAM™ Dye Spectral Calibration Plate, 384-brunnar
Produktkod. 15669175 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
1 x 384-brunnars platta
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15669175
Brand: Applied Biosystems™ 4432271
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för FAM™ spektralkalibrering av din ViiA™ 7, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, eller QuantStudio™ 12K Flex-system med ett 384-brunnars block.
Dessa kalibreringssatser används för att underhålla ditt PCR-system i realtid med 384-brunnars block. De inkluderar kalibreringsplattor för att utföra en spektralkalibrering med FAM™ , VIC™ , ROX™ , SYBR™ Grön, TAMRA™ , NED™ färgämnen, plattor för att utföra region-of-interest (ROI) kalibrering, normaliseringskalibrering och för att köra en RNase P-verifiering. Kalibrering och verifiering bör utföras minst var sjätte månad. Se din instrumentunderhållsguide för fullständiga instruktioner om användning. Färgämnesformuleringarna för din ViiA™ 7, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, eller QuantStudio™ 12K Flex-systemet kommer att förbättra resultaten med multiplexering genom att mer exakt representera fluorescerande spektra som finns i dina realtids-PCR-experiment.
  • Kalibrering och verifiering bör utföras minst var sjätte månad; se instrumentunderhållsguiden för fullständiga instruktioner
Beställningsinfo
Torrisfrakt; lagra tallrikar vid -15° till -25 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara kalibreringsplattorna vid -15 °C till -25 °C
Kalibrerat färgämne FAM
För användning med (utrustning) QuantStudio™ 12 K Flex, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, ViiA™ 7 System
Produktlinje FAM
Produkttyp Dye Spectral Calibration Plate
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Frakt skick Torr is
Kvantitet 1 x 384-brunnars platta
Kalibreringstyp Spektralkalibrering