Läs mer
Applied Biosystems™ FAM™/ROX™ och VIC™/ROX™ Dye Normalization Plates, 384-brunnar
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Dessa kalibreringssatser används för att underhålla din ViiA™ 7 System med 384-brunnars block. De inkluderar kalibreringsplattor för att utföra en spektralkalibrering med FAM™ , VIC™ , ROX™ , SYBR™ Grön, TAMRA™ , NED™ färgämnen, plattor för att utföra region-of-interest (ROI) kalibrering, normaliseringskalibrering och för att köra en RNase P-verifiering. Kalibrering och verifiering bör utföras minst var sjätte månad. Se din instrumentunderhållsguide för fullständiga instruktioner om användning. Färgämnesformuleringarna för din ViiA™ 7 System kommer att förbättra resultaten med multiplexering genom att mer exakt representera fluorescerande spektra som finns i dina realtids-PCR-experiment.
Kalibrering och verifiering bör utföras minst var sjätte månad. Se instrumentunderhållsguiden för fullständiga instruktioner.
Beställningsinfo
Torrisfrakt; lagra tallrikar vid -15° till -25 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara kalibreringsplattorna vid -15 °C till -25 °C |
| Kalibrerat färgämne | FAM, ROX , VIC |
| För användning med (utrustning) | ViiA™ 7 System |
| Produktlinje | FAM , ROX , VIC |
| Produkttyp | Färgnormaliseringsplatta |
| För användning med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR) |
| Frakt skick | Torr is |
| Kvantitet | 2 x 384-brunnars plattor |
| Kalibreringstyp | Normalisering |