Läs mer
Applied Biosystems™ Normaliseringsplattor med FAM™/ROX™ och VIC™/ROX™ färgämnen, 96-brunn
Produktkod. 12343573 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
2 x 96-brunnars plattor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12343573
Brand: Applied Biosystems™ 4432370
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dessa normaliseringsplattor kan användas för att underhålla din ViiA™ 7 System med 96-brunnars block.
Kalibrering och verifiering bör utföras minst var sjätte månad. Se din instrumentunderhållsguide för fullständiga instruktioner om användning. Färgämnesformuleringarna för din ViiA™ 7 System kommer att förbättra resultaten med multiplexering genom att mer exakt representera fluorescerande spektra som finns i dina realtids-PCR-experiment.
Kalibrering och verifiering bör utföras minst var sjätte månad. Se instrumentunderhållsguiden för fullständiga instruktioner.
Beställningsinfo
Torrisfrakt; lagra tallrikar vid -15° till -25 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid -15 °C till -25 °C
För användning med (utrustning) ViiA™ 7 System
Produkttyp Normaliseringsplatta
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Frakt skick Torr is
Kvantitet 2 x 96-brunnars plattor
Kalibreringstyp Spektralkalibrering