Läs mer
Applied Biosystems™ FAM™/ROX™ och VIC™/ROX™ Dye Normalization Plates, Snabb 96-brunnar
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Kalibrering och verifiering bör utföras minst var sjätte månad. Se din instrumentunderhållsguide för fullständiga instruktioner om användning. Färgämnesformuleringarna för din ViiA™ 7 System kommer att förbättra resultaten med multiplexering genom att mer exakt representera fluorescerande spektra som finns i dina realtids-PCR-experiment.
Kalibrering och verifiering bör utföras minst var sjätte månad. Se instrumentunderhållsguiden för fullständiga instruktioner.
Beställningsinfo
Torrisfrakt; lagra tallrikar vid -15° till -25 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid -15 °C till -25 °C |
| För användning med (utrustning) | ViiA™ 7 System |
| Produkttyp | Normaliseringsplatta |
| För användning med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR) |
| Frakt skick | Torr is |
| Kvantitet | 2 x 96-brunnars plattor |
| Kalibreringstyp | Spektralkalibrering |