Läs mer
Invitrogen™ iBind™ Western Starter Kit
Beskrivning
Innehåller
iBind Western Device, 10 iBind Kort, iBind Solution Kit
De iBind Western Starter Kit innehåller en iBind Western Device såväl som alla förbrukningsvaror och reagenser som behövs för att komma igång med denna automatiserade Western-processenhet som utför varje steg i Western-protokollet från blockering till tvättar till antikroppsinkubationer via sekventiellt lateralt flöde (SLF). SLF tillåter snabb frisättning och flöde av lösningar och antikroppar till membranet utan behov av en extern strömkälla. Varje lösning frigörs från iBind anordning brunnar till en iBind Kort via SLF; Lösningarna hamnar sedan i riktning mot stapelområdet på kortet. Kortets glasfibermatris möjliggör homogent och konsekvent flöde av lösningarna till membranet, vilket ökar interaktionen mellan antigen och antikropp.
- Enkel, automatiserad lösning
- Ingen extern strömkälla
- Överlägsen reproducerbarhet jämfört med traditionella manuella metoder
- Bättre antigen antikropp —interaktion lösningar flyter mellan iBind Kort och membran för maximal interaktion mellan protein och antikropp
- Minimerar praktisk tid
- Mycket reproducerbar och kompatibel med alla västerländska protokoll
- Inställningstiden är snabbt —redo för detekteringssteget inom 2,5 timmar.
- Utför detektering direkt eller vänta till nästa dag utan att påverka prestandan
- Fungerar uteslutande med iBind Kort och iBind Solution Kit för att bearbeta ett minimembran för immunodetektion
- Ger automatiserad bekvämlighet och överlägsen reproducerbarhet jämfört med traditionella manuella metoder
Kitkomponenter kan också köpas separat.
Proteiner, uttryck, isolering och analys, Western blotting
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Startsats |
| Kapacitet | 1 mini blot (8 x 8 cm) |
| Innehåll och lagring | •1 iBind™ Western enhet • 10 iBind™ Kort (förvara i rumstemperatur) • 1 iBind™ Solution Kit (förvaras vid 2 –8 °C) |
| Körtid | ∼2,5 timmar |
| Detektionsmetod | Kromogen, kemiluminescens, fluorescens |
| Membrankompatibilitet | Nitrocellulosa, PVDF |
| Produktlinje | iBind |
| Kvantitet | 1 kit |