Läs mer
Invitrogen™ iBind™ Fönsterskydd
Kvantitet:
1 vardera
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Skyddet passar över visningsfönstret för att ge skydd mot ljus under fluorescerande detektionstillämpningar och fungera som en indikator för när enheten används.
Proteiner, uttryck, isolering och analys, Western blotting
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Western Blot |
| För användning med (utrustning) | iBind |
| Produktlinje | iBind |
| Typ | Fönsterskydd |
| Kvantitet | 1 vardera |