Läs mer
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optisk 8-rörsremsa med påsatta optiska lock, 0,2 mL
Produktkod. 15527575 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
125 remsor
Förpackningsstorlek:
Paket med 125
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15527575 125 remsor Paket med 125
1 options
Produktkod. 15527575 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A30588
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2215.00 SEK
    1993.65 SEK / Paket med 125
    Save 221.35 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Innehåller
125 remsor
För rörremsor med kupolförsedda lock för PCR-experiment med 1 eller 2 remsor som kräver användning av 96-brunnars brickan (kat. nr. 4379983) på ProFlex™ , SimpliAmp™ , och Veriti™ termisk cykler 96-brunnars block.
De Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optisk 8-rörsremsa med fästa optiska lock är designad för att passa in Applied Biosystems™ realtids-PCR-system och termiska cykler. Rörremsan har individuellt fästa optiska lock, dubbla stora –ändflikar och graderade 20μ L-markörer på varje rör för att förhindra korskontaminering, pipetteringsfel och providentifieringsfel.
För rörremsor med kupolförsedda lock för PCR, se Kat. Inga. A30589.
Drag:
  • Remsa med 8 rör med bifogade optiska lock som öppnas och stänger oberoende av varandra för att förhindra kontaminering och avdunstning
  • Vinklade lock som ger effektiv positionering av rörremsor i ställ och termocyklerblock
  • Etsad AH-bokstavsmärkning på enskilda rör som är synlig när locken är öppna eller stängda
  • Ökat märkningsområde: dubbla ändflikar för korrekt märkning och enkel hantering
  • Utexaminerad 20μ L mätmarkörer på varje rör för visuell volymverifiering
Obs: Experiment med 1 eller 2 remsor kräver användning av 96-brunnars brickan (kat.nr. 4379983) på ProFlex™ , SimpliAmp™ , och Veriti™ termisk cykler 96-brunnars block.
Endast för forskningsanvändning. Ej för användning i diagnostiska procedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Certifierad DNA/Rnasfri
Färg Optisk
Volym (metrisk) Fungerar 0.2 mL
Volym (metrisk) 0.25 mL
Kvantitet 125 remsor
För användning med (utrustning) Termiska cykler eller realtids-PCR-system
Produktlinje MicroAmp
Material Polypropen
Innehåll och lagring 125 tubremsor, förvara i rumstemperatur
Frakt skick Rumstemperatur
Förslutningstyp Optiskt klara platta lock
Antal Wells 96
Formatera 125 remsrör med fästa lock
Produkttyp Optisk 8-rörsremsa