Läs mer
Invitrogen™ Mini Gel Tank
Produktkod. 15320424
Change view
Kvantitet:
1 enhet
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15320424 1 enhet Varje
1 options
Produktkod. 15320424 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A25977
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5120.00 SEK
    4556.65 SEK / 1 enheter
    Save 563.35 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Innehåller
Gel Runner Tank, Mini Gel Tank Base, Mini Gel Tank Lock, Kassettklämmor, höger och vänster, Novex™ Strömförsörjningsadaptrar, gelkniv
Kompatibel med en mängd olika Novex™ geler, NuPAGE™ geler och Bolt™ Bis-Tris Plus geler
Varje Mini Gel Tank kan rymma upp till två geler per körning. Den unika tankdesignen möjliggör bekväm gelladdning sida vid sida och förbättrad visning under användning. Optimerade förhållanden med konstant spänning tillåter Bolt™ Bis-Tris Plus geler som ska köras på cirka 35 minuter. Körtiderna kan variera beroende på buffertförhållanden och strömförsörjning som används.
Mini Gel Tank erbjuder:
  • Mångsidighet —kompatibel med NuPAGE™ , Novex™ , och Bolt mini geler
  • Enkel —provladdning framåtvänd brunnskonfiguration
  • Samtidig visualisering av båda —gelerna strömlinjeformad, sida vid sida tankkonfiguration
  • Enkel övervakning av förfärgade proteinmarkörer— med vitt tankställ
  • Mindre löpbuffert krävde —två separata gelkammare, så du behöver bara ladda tillräckligt med buffert för varje gel till den specificerade påfyllningslinjen
  • Hög —prestanda samma fantastiska resultat som du har fått med XCell SureLock ™ Mini-Cell och original Bolt Mini Gel Tank
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Inkluderar löpartank, kassettklämmor (vänster och höger), tankbas, tanklock och nätadaptrar.
Kapacitet 2 geler/körning
Gelkompatibilitet Bolt™ Bis-Tris Plus Gels, Novex™ Mini Geler
Gel storlek Mini
Körtid 35 min
Typ Mini Gel Tank
Kvantitet 1 enhet
Frakt skick Rumstemperatur
Max. Spänning 500 VDC