Läs mer
Invitrogen™ iBind™ Fluorescent Detection (FD) Solution Kit
Produktkod. 15297029
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15297029 1 kit 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15297029 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer SLF1019
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Optimerad för western blotting med fluorescerande-konjugerade antikroppar. Invitrogen™ iBind™ Fluorescent Detection (FD) Solution Kit är avsett för användning med iBind™ Flex Western Device (SLF2000) för användning i infraröd detektering och semikvantitativ analys med dubbla våglängder.
Varje iBind™ Fluorescent Detection (FD) Solution Kit innehåller tillräckligt med lösning för 10 minimembranreaktioner. En iBind™ Western Device och iBind™ Kort krävs för användning av detta kit.
  • Optimerade —lösningar Idealisk viskositet för blockering, tvättning och antikroppsspädning
  • Lång hållbarhet —Store iBind™ FD Solution Kit för 12 månader vid 4 °C
  • Bättre antigen-antikroppsinteraktion —Lösningar flödar mellan iBind™ Kort och membran för maximal interaktion mellan protein och antikropp
Om iBind™ Western Device:
De iBind™ Western Device är en automatiserad western-bearbetningsenhet som utför varje steg från blockering till tvätt till antikroppsinkubationer via sekventiellt lateralt flöde (SLF). SLF tillåter snabb frisättning och flöde av lösningar och antikroppar till membranet utan behov av en extern strömkälla. Varje lösning frigörs från iBind™ Enhetsbrunnar till en iBind™ Kort via SLF. Lösningarna hamnar sedan i riktning mot stapelområdet på kortet. Kortets glasfibermatris möjliggör homogent och konsekvent flöde av lösningarna till membranet, vilket ökar interaktionen mellan antigen och antikropp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Fluorescerande detektionskit
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Produktlinje iBind
Kvantitet 1 kit
Tillräckligt för 10 minimembranreaktioner
Innehåll och lagring Innehåller: 1 flaska 5X buffert, 2 flaskor 100X tillsats, 1 flaska 10% SDS
Förvaras vid 2 –8 °C.