Läs mer
Invitrogen™ Premo™ Cellulär väteperoxidsensor
Beskrivning
roGFP-Orp1 Chimera
Premo™ Cellulär väteperoxidsensor kombinerar selektiviteten hos en roGFP-Orp1-chimär med transduktionseffektiviteten hos BacMam 2.0-teknik. Redoxkänsligt grönt fluorescerande protein (roGFP) detekterar redoxpotential genom två cysteiner som introduceras iβ -fatstruktur av GFP-proteinet. Dilsulfidbildning mellan cysteinerna leder till protonering av GFP och ökar 400 nm excitationsspektra på bekostnad av 488 nm excitationsspektra. Fluorescensen vid de två olika excitationsvåglängderna kan kvantifieras med användning av samma emissionsvåglängd på 515 nm. Orp1 är ett väteperoxidkänsligt jästprotein som bildar disulfider vid reaktion med väteperoxid och har förmågan att transducera signaler till andra redoxproteiner genom disulfidutbyte. Genom att kombinera de väteperoxidselektiva egenskaperna hos Orp1 och roGFP är det möjligt att selektivt kvantifiera väteperoxid i celler.
BacMam-teknologi
Med den inbyggda BacMam-teknologin är denna sensor redo att —användas, lägg till celler i tillväxtmedier och inkubera över natten. BacMam-teknologin är baserad på användningen av ett insektscellvirus (baculovirus) för att effektivt leverera och uttrycka gener i däggdjursceller. Eftersom däggdjursceller inte stöder replikation av baculovirus tolereras transduktion extremt väl och saknar i allmänhet cytopatiska effekter, även vid höga virusnivåer.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2 °C till 8 °C. Skydda från ljus. Får ej frysas. |
| Typ | Cellulär väteperoxidsensor |
| Excitation/Emission | 400, ⁄488 515 |
| För användning med (applikation) | Cellviabilitet, proliferation och funktion |
| Inkluderar | Premo™ Cellulär väteperoxid (H 2 O 2 ) Sensor, Orp1-roGFP |
| Indikator | Friradikalsensor |
| Indikatoregenskaper | Fluorescerande proteinbaserad |
| Produktlinje | Premo |
| Kvantitet | 5 ml |