Läs mer
Invitrogen™ ReadyProbes™ Cell Viability Imaging Kit, blå/grön
Produktkod. 15421244
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15421244 1 kit 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15421244 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer R37609
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Innehåller
3 x 2,5 ml NucBlue Levande, 3 x 2,5 ml NucGreen Död
Bestäm cellernas livsduglighet snabbt och enkelt. Invitrogen™ ReadyProbes™ Cell Viability Imaging Kit, Blue/Green är ett färdigt att använda analyskit för användning för fluorescensmikroskopi, fluorescensmikroplattläsare och flödescytometri.
ReadyProbes™ Cell Viability Imaging Kit, blå/grön innehåller NucBlue™ Levande reagens (Hoechst 33342) och NucGreen™ Dött reagens. Tillsätt bara 2 droppar av varje stabilt reagens (vid rumstemperatur) till 1 ml celltillväxtmedium, och bestäm sedan livsduglighet genom att räkna totalt jämfört med döda celler. NucBlue™ Levande reagens färgar kärnorna i alla celler och kan detekteras med ett standard DAPI-filter. NucGreen™ Dött reagens färgar endast cellkärnorna med försämrad plasmamembranintegritet och detekteras med en standard FITC/GFP (grön) filteruppsättning.
  • NucBlue™ Levande reagens: färgar kärnorna i alla celler; upptäckt med ett standard DAPI-filter (excitations-/emissionsmaxima: 360/460nm)
  • NucGreen™ Dött reagens: färgar endast kärnorna i döda celler med skadade plasmamembran; upptäckt med standard FITC/GFP (grön) filteruppsättning (excitations-/emissionsmaxima: 504/523nm)
Användningsförslag
  • NucBlue™ Lev och NucGreen™ Döda reagenser kan tillsättas direkt till celler i fullt tillväxtmedium eller en kompatibel buffertlösning.
  • I de flesta fall ger 2 droppar/ml och en inkubationstid på 5 till 30 minuter ljus kärnfärgning; optimering kan dock behövas för vissa celltyper, förhållanden och tillämpningar. I sådana fall, tillsätt helt enkelt fler eller färre droppar tills den optimala färgningsintensiteten erhålls.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Däggdjursceller, eukaryota celler
Färg Blå, grön
Innehåll och lagring Förvara vid 2° till °8 C, eller vid rumstemperatur.
Beskrivning ReadyProbes Cell Viability Imaging Kit, blå/grön
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) Viabilitetsanalys
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop
Produkttyp Celllivskraftsbildskit
Typ av färg 3 x 2,5 ml NucBlue™ Bo
Formatera Droppar flaskor
Produktlinje ReadyProbes
Kvantitet 1 kit
Frakt skick Rumstemperatur
Excitationsvåglängd 460, 523 nm
Emissionsvåglängd 360/504