Läs mer
Invitrogen™ ReadyProbes™ Cell Viability Imaging Kit, blå/röd
Beskrivning
Innehåller
3 x 2,5 ml NucBlue Levande, 3 x 2,5 ml propidiumjodid
ReadyProbes™ Cell Viability Imaging Kit, Röd/Blå innehåller NucBlue™ Levande reagens (Hoechst 33342) och propidiumjodid. Tillsätt bara 2 droppar av varje stabilt reagens (vid rumstemperatur) till 1 ml celltillväxtmedium, och bestäm sedan livsduglighet genom att räkna totalt jämfört med döda celler. NucBlue™ Levande reagens färgar kärnorna i alla celler och kan detekteras med ett standard DAPI-filter. Propidiumjodid färgar endast cellkärnorna med nedsatt plasmamembranintegritet och detekteras med en standard TRITC/RFP (orange) filteruppsättning.
- NucBlue™ Levande reagens: färgar kärnorna i alla celler; upptäckt med ett standard DAPI-filter (excitations-/emissionsmaxima: 360/460nm)
- Propidiumjodid: färgar kärnorna i döda celler med skadat plasmamembran; upptäckt med standard TRITC/RFP (orange) filteruppsättning (excitations-/emissionsmaxima: 535/617nm)
Användningsförslag
- NucBlue™ Levande reagens och propidiumjodid kan tillsättas direkt till celler i fullt tillväxtmedium eller en kompatibel buffertlösning.
- I de flesta fall ger 2 droppar/ml och en inkubationstid på 5 till 30 minuter ljus kärnfärgning; optimering kan dock behövas för vissa celltyper, förhållanden och tillämpningar. I sådana fall, tillsätt helt enkelt fler eller färre droppar tills den optimala färgningsintensiteten erhålls.
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Däggdjursceller, eukaryota celler |
| Färg | Blå, Röd |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2° till °8 C, eller vid rumstemperatur. |
| Beskrivning | ReadyProbes Cell Viability Imaging Kit, blå/röd |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Viabilitetsanalys |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop |
| Produkttyp | Cell Viability Imaging Kit |
| Typ av färg | 3 x 2,5 ml NucBlue™ Bo; 3 x 2,5 ml propidiumjodid |
| Emission | 460/617 |
| Visa mer |