Läs mer
Applied Biosystems™ Region of Interest (ROI) och bakgrundsplattor, 384-brunnar
Produktkod. 15609185
Change view
Kvantitet:
2 plattor
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15609185 2 plattor Paket med 2
1 options
Produktkod. 15609185 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4432320
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Region-of-Interest (ROI) och bakgrundsplattor används för att underhålla ViiA™ 7, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6, QuantStudio™ 7& QuantStudio™ 12K Flex realtids PCR-system.
Med LIZ™ , VICE™ , NED™ , FAM™ , och ROX™ färgämnen.
Beställningsinfo
Torrisfrakt; lagra tallrikar vid -15° till -25 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 384-brunnars tallrik
Innehåll och lagring Förvara vid -15 °C till -25 °C
Kalibrerat färgämne FAM, LIZ , NED , ROX , VIC
För användning med (utrustning) ViiA™ 7 System
Produktlinje ViiA
Produkttyp Bakgrundsplatta
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Frakt skick Torr is
Kvantitet 2 plattor
Kalibreringstyp Region-of-Interest (ROI) Kalibrering