Läs mer
Applied Biosystems™ Region of Interest (ROI) och bakgrundsplattor, snabb 96-brunnar
Produktkod. 12323583 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x 96-brunnars tallrik
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12323583 1 x 96-brunnars tallrik Varje
1 options
Produktkod. 12323583 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4432426
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3680.00 SEK
    3422.65 SEK / Paket med 1
    Save 257.35 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Används för att underhålla ViiA™ 7, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6, QuantStudio™ 7, och QuantStudio™ 12K Flex realtids-PCR-system med snabba 96-brunnars (0,1 ml) block.
Kalibrering och verifiering bör utföras minst var sjätte månad. Se instrumentunderhållsguiden för fullständiga instruktioner.
Beställningsinfo
Torrisfrakt; lagra tallrikar vid -15° till -25 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid -15 °C till -25 °C
För användning med (utrustning) ViiA™ 7 System
Produkttyp Bakgrundsplatta
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Frakt skick Torr is
Kvantitet 1 x 96-brunnars tallrik
Kalibreringstyp Spektralkalibrering