Learn More
Applied Biosystems™ ROX™ Dye Spectral Calibration Plate, 384-brunnar
Product Code. 15679175 Shop All Applied Biosystems Products
Click to view available options
Kvantitet:
1 x 384-brunnars platta
Unit Size:
Varje
Product Code. 15679175
Brand: Applied Biosystems™ 4432284
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för ROX™ spektralkalibrering av din ViiA™ 7, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, eller QuantStudio™ 12K Flex-system med ett 384-brunnars block.
Dessa kalibreringssatser används för att underhålla ditt PCR-system i realtid med 384-brunnars block. De inkluderar kalibreringsplattor för att utföra en spektralkalibrering med FAM™ , VIC™ , ROX™ , SYBR™ Grön, TAMRA™ , NED™ färgämnen, plattor för att utföra region-of-interest (ROI) kalibrering, normaliseringskalibrering och för att köra en RNase P-verifiering. Kalibrering och verifiering bör utföras minst var sjätte månad. Se din instrumentunderhållsguide för fullständiga instruktioner om användning. Färgämnesformuleringarna för din ViiA™ 7, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, eller QuantStudio™ 12K Flex-systemet kommer att förbättra resultaten med multiplexering genom att mer exakt representera fluorescerande spektra som finns i dina realtids-PCR-experiment.
  • Kalibrering och verifiering bör utföras minst var sjätte månad; se instrumentunderhållsguiden för fullständiga instruktioner
Order Info
Torrisfrakt; lagra tallrikar vid -15° till -25 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innehåll och lagring Förvara kalibreringsplattorna vid -15 °C till -25 °C
Kalibrerat färgämne ROX
För användning med (utrustning) QuantStudio™ 12 K Flex, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, ViiA™ 7 System
Produktlinje ROX
Produkttyp Dye Spectral Calibration Plate
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Frakt skick Torr is
Kvantitet 1 x 384-brunnars platta
Kalibreringstyp Spektralkalibrering