Läs mer
Applied Biosystems™ Standard kalibreringsinstallationssats, 96-brunnar
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Innehåller
- 1 bakgrundskalibreringsplatta
- 1 ROI-kalibreringsplatta
- 6 spektrala kalibreringsplattor med FAM™
- SYBR™ Grön I
- VIC™ NED™ TAMRA™ och ROX™ färgämnesstandarder
- 2 normaliseringskalibreringsplattor
- 1 RNase P instrument verifieringsskylt
Den innehåller kalibreringsplattor för att utföra en spektralkalibrering med FAM™ , VIC™ , ROX™ , SYBR™ Grön, TAMRA™ , NED™ färgämnen, plattor för att utföra region-of-interest (ROI) kalibrering, normaliseringskalibrering och för att köra en RNase P-verifiering. Kalibrering och verifiering bör utföras minst var sjätte månad. Se din instrumentunderhållsguide för fullständiga instruktioner om användning. Färgämnesformuleringarna för din ViiA™ 7 System kommer att förbättra resultaten med multiplexering genom att mer exakt representera fluorescerande spektra som finns i dina realtids-PCR-experiment.
Kalibrering och verifiering bör göras minst var sjätte månad. Se instrumentunderhållsguiden för fullständiga instruktioner.
Beställningsinfo
Förvara kit vid -5° till -30 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Inkluderar: • 1 bakgrundskalibreringsplatta • 1 ROI-kalibreringsplatta • 6 spektrala kalibreringsplattor med FAM , SYBR™ Grön, VIC , NED , TAMRA , och ROX färgämnesstandarder • 2 normaliseringskalibreringsplattor • 1 RNase P instrument verifieringsskylt. Förvara kit vid -5 till -30 °C. |
| För användning med (utrustning) | QuantStudio™ 12 K Flex, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, ViiA™ 7 System |
| Produkttyp | Kalibreringsinstallationssats |
| För användning med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR) |
| Kvantitet | 1 kit |
| Kalibreringstyp | Spektralkalibrering |